Drukuj
Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku, 1291, E-A-R™ Ultrafit™, 3M
Dostawca: 3M
E-A-R™ UltraFit™
111-1130EA 1130 PLN
111-1130 111-0450
Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku, 1291, E-A-R™ Ultrafit™, 3M
Zatyczki do uszu Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku
These earplugs are made from flexible materials that are already pre-formed to ensure optimum fit.
  • The triple-flange feature of the earplugs ensures a perfect fit: No size adjustment required
  • Easy to insert
  • Washable and reusable
SNR: 32 dB
Certyfikaty: EN 352-2
Uwaga: * One size fits all.