Drukuj
Rękawice odporne na zimno, ActivArmr® 80-400, Ansell
Dostawca: Ansell
80-400/10 80-400/7 80-400/8 80-400/9 80-400/11
112-3827EA 839 PLN
112-3827 112-3824 112-3825 112-3826 112-3823
Rękawice odporne na zimno, ActivArmr® 80-400, Ansell
Rękawice
Dziane rękawiczki z powłoką lateksową i dzianinowy nadgarstek. Izolowana podszewka wykonana z akrylowej pętelki frotte.
  • Idealny do stosowania w niskich temperaturach do −30 ° C (krótki kontakt)
  • Doskonała przyczepność w każdych warunkach pracy
  • Wysoki poziom komfortu
Doskonałe właściwości izolacyjne dla większego komfortu w niskich temperaturach pracy.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2231C), EN 407 (X2XXXX), EN 511 (020), Kat. III