Drukuj
Rękawice przemysłowe, HyFlex® 11-616 / 11-618 / 11-619, Ansell
Dostawca: Ansell
11-618/7 11-618/8 11-618/9 11-618/10 11-618/11 11-618/6 11-616/10 11-616/11 11-616/6 11-616/7 11-616/8 11-616/9
112-3808EA 319 PLN
112-3808 112-3809 112-3810 112-3811 112-3812 112-3807 112-4247 112-4248 112-4249 112-4250 112-4251 112-4252
Rękawice przemysłowe, HyFlex® 11-616 / 11-618 / 11-619, Ansell
Rękawice
Bezszwowe rękawice dziane wykonane z rozciągliwego nylonu z powlekane od wewnątrz poliuretanem.
  • Bardzo lekkie i cienkie dla dokładnej czułości
  • Zapewniają dobrą przyczepność w suchych i lekko zaolejonych warunkach pracy
  • Idealne do zastosowań, w których występuje ryzyko ścierania, powstawania pęcherzy i niewielkich obrażeń podczas używania bawełnianych rękawiczek lub w ogóle bez rękawiczek
  • Ciemne wkładki doskonale nadają się do środowisk, w których występuje pewien stopień zabrudzenia, białe wkładki są idealne do czystych środowisk / aplikacji wrażliwych na zanieczyszczenia
Zaprojektowany do szerokiej gamy lekkich zastosowań w suchych lub lekko zaolejonych środowiskach, takich jak lekkie prace montażowe, prace wykończeniowe, pakowanie i kompletowanie małych elementów (łożyska, sprężyny itp.).
Thickness: 0,80 mm
11-618: EN 388 (3131), Cat. II
11-619: EN 388 (2121), Cat. II
Certyfikaty: 11-616 / 11-619: EN 388:2016 (2121X); Kat. II
11-618: EN 388:2016 (3121X); Kat. II