Drukuj
VWR®, płytki do hodowli komórkowych, ruszt 3D
Dostawca: VWR Collection
734-2970EA 1380 PLN
734-2970 734-2971 734-2972
VWR®, płytki do hodowli komórkowych, ruszt 3D
Mikropłytki Płytki do hodowli komórkowych
VWR® 3D scaffold cell culture plates, made of polystyrene (GPPS) with polystyrene polymer scaffold, are able to simulate the three-dimensional structure of cells in animals and the human body to maximum effect, providing an ideal environment for cell interaction, maximising culture area, and improving yield.
  • Wysoka spójność Ścianek (średnia średnica włókien 500 μm, odstępy między porami 260 μm) z kanałami 3D zapewniającymi wysoką łączność, ułatwiającą przesyłanie składników odżywczych, stałą aktywność metaboliczną i dokładność wyników hodowli
  • Cytokina i
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable Niski wpływ na produkcję
Certyfikacja środowiskowa ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M