Drukuj
VWR® Rusztowanie 3-D, Naczynia do hodowli komórkowych
Dostawca: VWR Collection
734-2967EA 2570 PLN
734-2967 734-2968 734-2969
VWR® Rusztowanie 3-D, Naczynia do hodowli komórkowych
Szalki do hodowli Szalki do hodowli komórkowych
VWR® 3-D scaffold cell culture dishes, made of polystyrene (GPPS) with polystyrene polymer scaffold, are able to simulate the three-dimensional structure of cells in animals and the human body to maximum effect, providing an ideal environment for cell interaction, maximising culture area and improving yield.
  • Wysoka spójność Ścianek (średnia średnica włókien 500 μm, odstępy między porami 260 μm) z kanałami 3D zapewniającymi wysoką łączność, ułatwiającą przesyłanie składników odżywczych, stałą aktywność metaboliczną i dokładność wyników hodowli
  • Cytokina i czynniki wzrostu wspomagają gromadzenie wytworzonych komórek, oszczędzając czas i redukując potrzebę dodatkowych kroków oddzielających
  • Otwarte pory o dużej łączności ułatwiają wchłanianie i metabolizm składników odżywczych
  • Większa powierzchnia naczynia do hodowli komórkowej w celu uzyskania większej wydajności i maksymalnej sprawności Sprawdzona ścisła integralność
  • Sterylizacja przez napromieniowanie gamma
  • Wolne od DNazy i RNazy, niepirogeniczne
Zastosowania obejmują badania mechanizmu oddziaływania między komórkami, immunoterapii komórkowej, terapii komórkami macierzystymi, przesiewania oraz wytwarzania leków.
Certyfikaty: Ceretyfikowane ISO13485:2003 i ISO9001:2008.