Drukuj
VWR®, szkiełka komórkowe w szalkach hodowlanych
Dostawca: VWR Collection
734-2973EA 1270 PLN
734-2973 734-2974 734-2975 734-2976
VWR®, szkiełka komórkowe w szalkach hodowlanych
Szalki do hodowli Szalki do hodowli komórkowych
VWR® cell slides are made from medical grade, high transparency PET, which has high strength and is unbreakable. Only the surface of the cell slide has a hydrophilic treatment so adherent cells grow easily, whilst the surrounding culture dish surface is hydrophobic, making it difficult for adherent cells to grow.
  • Przezroczystość i przepuszczalność światła na szkiełku komórek są dobre, dzięki czemu można wyraźnie obserwować komórki pod mikroskopem świetlnym lub fluorescencyjnym
  • Stosowanie wielu szkiełek w jednym naczyniu umożliwia rozwinięcie wieloskładnikowych, wieloetapowych i wielopoziomowych badań in vitro w tych samych warunkach
  • Do wyboru szkiełka Ø8 mm lub Ø10 mm, z 12, 18, 32 lub 45 slajdami na płytkę hodowlaną Jedna hodowla komórek może przygotować wiele szkiełek komórkowych do różnych badań i celów, zwiększając efektywność pracy
  • Tab na suwakach komórkowych jest pod kątem, co jest dogodne dla operatorów do bezpośredniego zaciągania, dodatkowo posiada grawer numeryczny ułatwiając identyfikację Wolne od DNazy i RNazy, niepirogeniczne
Zintegrowane slajdy komórkowe są umieszczone w naczyniu hodowlanym. Jeśli dalsze badanie jest konieczne po hodowli komórkowej, zsuwa się płytki pojedynczo i umieszcza się w płytce hodowlanej lub innym pojemniku o wymaganych parametrach.
Dodatkowe informacje: Supplied individually packed in 'peel to open' plastic blister packaging. Each box is matched with individually packed sterile metal tweezers. Both cell slides and tweezers are electron beam irradiated and should be used immediately after opening.