Drukuj
Copper chromite, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
209317-100G 209317-500G
SIAL209317-100GEA 366 PLN
SIAL209317-100G SIAL209317-500G
Copper chromite, Sigma-Aldrich®
Copper chromite
Used in battery manufacturing.
Synonym: Copper chromium oxide.
Formuła: Cr₂Cu₂O₅
Numer MDL: MFCD00044868
Numer CAS: 12053-18-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form Powder