Drukuj
VWR®, krzesła i stołki ESD do pomieszczeń czystych
Dostawca: VWR Collection
132-1370EA 3000 PLN
132-1370 132-1371 132-1372 132-1368 132-1369 132-1373
VWR®, krzesła i stołki ESD do pomieszczeń czystych
Krzesła
Ergonomiczne i autoadaptacyjne krzesła lub taborety wykonane z PU, do pomieszczeń czystych.
  • Dopasowywuje się do użytkowników i ich pozycji
  • Ułatwia wyprostowaną postawę
  • Minimalizuje stres kręgowy
  • Odporny na przetarcie
  • Czarna stalowa odporna na zarysowania, wzmocniona podstawa
  • Czarna Kolumna na gaz z regulacją wysokości i amortyzatorem
The innovative seat design consists of a short seat, tilted forward, split into two parts, based on blue silent blocks.
Special conductive PU connects to the metal parts of the chairs and stools, allowing electricity to be discharged through the carbon castors or pads.
Certyfikaty: ISO Class 3 certificate.