Wodorotlenek sodu 0,01 mol/l (0,01 N) Volumetric
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim:
Caustic soda
181845.1211
181845.1210
APPC181845.1211EA
178
PLN
APPC181845.1211
APPC181845.1210
Wodorotlenek sodu 0,01 mol/l (0,01 N) Volumetric
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temp. Wrzenia: 1390 Temp. topnienia: 323 |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Jednostka: 1824 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,08627 |