Drukuj
Oleje Coulomat do miareczkowania Karla Fischera, HYDRANAL™
Dostawca: Honeywell Chemicals
34868-500ML 34868-100ML 34868-6X100ML 34868-6X500ML
34868-500MLEA 656 PLN
34868-500ML 34868-100ML 34868-6X100ML 34868-6X500ML
Oleje Coulomat do miareczkowania Karla Fischera, HYDRANAL™
Odczynniki do oznaczeń metodą Karla Fischera
Coulomat oil is a reagent for coulometric KF titration in oils (anolyte solution), preferred to use for the cells with diaphragm.