Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, szklane, przezroczyste, bez korka
Dostawca: witeg Labortechnik
3.662.00114 3.662.00214
WITG3.662.00114EA 47.7 PLN
WITG3.662.00114 WITG3.662.00214
Kolby miarowe, klasa A, szklane, przezroczyste, bez korka
Kolby Kolby miarowe
Volumetric flask with ground joint neck made up of made of borosilicate glass 3.3.
  • Brown markings
  • Without stopper
Certyfikaty: DE-M marked according to the German calibration law. Tolerance according to DIN EN ISO 104.