Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ Amino (NH₂), kolumny SPE
Dostawca: Avantor
7307-09EA 1780 PLN
7307-09 7307-02 7307-01
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ Amino (NH₂), kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
Kolumny BAKERBOND spe™ to jednorazowe kolumny z PP wstępnie wypełnione sorbentami o wysokiej wydajności umieszczonymi po między dwoma spiekami PE o 20 µm.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum, positive pressure or centrifugation
Zastosowania ogólne: lipidy (kwasy tłuszczowe i cholesterol).
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie normalnego układu faz.