Drukuj
Mikro nożyczki do prac endoskopowych, Aesculap® MINOP®
Dostawca: Aesculap
FF385R FF386R FF432R FF433R FF435R FF436R
AESCFF385REA 0 PLN
AESCFF385R AESCFF386R AESCFF432R AESCFF433R AESCFF435R AESCFF436R
Mikro nożyczki do prac endoskopowych, Aesculap® MINOP®
Nożyce
Rigid micro scissors for advanced intraventricular Neuroendoscopy.
  • Very delicate
Ø = 2 mm
Informacje do zamówienia: Complete instrument consists of a handle, an outer tube, and a jaw part with inner tube. Replacements can be ordered separately.