Drukuj
Nośnik do chromatografii oddziaływań hydrofobowych, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Dostawca: Avantor
7182-02EA 0 PLN
7182-02 7182-05 7285-00 7285-01
Nośnik do chromatografii oddziaływań hydrofobowych, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Systemy oczyszczania białek Protein Purification Resins
Czynniki na bazie krzemionki stosowane do oczyszczania białek w oparciu o hydrofobowość wywoływaną przez sól różnicową. Tryb mieszany zapewnia wyjątkową selektywność dzięki oddziaływaniom hydrofobowym i funkcji wymiany jonowej.