Drukuj
Wodorotlenek sodu 1 mol/l (1 N) roztwór volumetryczny
Dostawca: PanReac AppliChem
181691.1212 181691.1211 181691.1214 181691.1315
APPC181691.1212EA 356 PLN
APPC181691.1212 APPC181691.1211 APPC181691.1214 APPC181691.1315
Wodorotlenek sodu 1 mol/l (1 N) roztwór volumetryczny
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Jednostka: 1823
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear, colourless liquid
Titer at 20°C 0,999 - 1,001
Traceability NIST
Solubility Miscible with water
pH 13,7