Drukuj
VWR®, wodoodporne, cyfrowo kalibrowane termometry
Dostawca: VWR Collection
620-2199EA 311 PLN
620-2199 620-2707
VWR®, wodoodporne, cyfrowo kalibrowane termometry
Termometry Termometry cyfrowe
Te cyfrowe termometry mierzą temperaturę wilgotnych lub suchych środowisk, w tym zamrażarek, lodówek, łaźni wodnych, akwariów i inkubatorów.
  • Wodoodporny czujnik
  • Minimalne/maksymalne odczyty temperatury
  • Podwójny/potrójny wyświetlacz z alarmami
Długość sondy 30 mm
Punkty kalibracyjne 0 - 50 °C
* External
** Internal
Certyfikaty: Indywidualnie numerowane, znak CE, ISO/IEC 17025:2005.
Dodatkowe informacje: Zawiera akredytowaną dokumentację kalibracyjną i instrukcje w wielu językach (angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski i hiszpański) i dostarczany z baterią AAA lub LR44 (620-0919).
Uwaga: * Zewnętrzny
** Wewnętrzny