Drukuj
Uchwyt na etykiety identyfikacyjne, Aesculap®
Dostawca: Aesculap
JG730B JG730U
AESCJG730BEA 0 PLN
AESCJG730B AESCJG730U
Uchwyt na etykiety identyfikacyjne, Aesculap®
Zawieszki cenowe
The holder for identification labels is used for mounting on trays.
  • External dimensions: 50×35×13 mm
The holder with lettering, have maximum 14 characters per line and maximum character height is 4 mm.