Drukuj
VWR® CTP Taśma montażowa do pomieszczeń czystych
Dostawca: VWR Collection
817-0077EA 136 PLN
817-0077 817-0062
VWR® CTP Taśma montażowa do pomieszczeń czystych
Taśmy
Taśmy te wykonane są z polietylenu z klejem z kauczuku syntetycznego.
  • Easily bonds different media
  • Serrated edge for easy tear
  • High tack adhesive
Długość: 32,9 m