Drukuj
Okulary ochronne, uvex super OTG
Dostawca: UVEX
9169.065 9169.080 9169.260 9169.081
111-8251EA 187 PLN
111-8251 111-8258 111-8259 111-1216
Okulary ochronne, uvex super OTG
Okulary
Okulary Super OTG posiadają cienkie, ramiona boczne z Grilamid® (połączenie twardych i miękkich tworzyw sztucznych). Łączą one zalety zausznika okularów z komfortem opaski.
  • Grilamid® posiada wysoką odporność na uderzenia, nawet w niskich temperaturach, a także jest odporna na działanie środków chemicznych
  • Ramiona są szybkie i łatwe do regulacji; końce ramion są gładkie i elastyczne
  • Pochylenie szybki o 11° zapewnia dobrą widoczność podczas patrzenia w dół i pomaga zapobiegać potknięciu użytkownika
  • Zakrzywiona powierzchnia szybki zapewnia doskonałe pokrycie powierzchni oka bez dotykania okularów korekcyjnych
Weight: 38 g
Waga: 38 g
Certyfikaty: EN 166-168, EN 170