Roztwory elektrolitów, organiczne
Dostawca: SI Analytics
285138308
285138324
SCOI285138308EA
446
PLN
SCOI285138308
SCOI285138324
Roztwory elektrolitów, organiczne
Elektrolity
Roztwory elektrolityczne
Electrolyte solutions for measurements in organic solutions for reference electrodes and as electrolyte bridges.