Drukuj
chlorek sodu, anhydrous 99 ACS, Free-flowing, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
746398-2.5KG 746398-4X2.5KG 746398-500G 746398-6X500G
746398-2.5KGEA 633 PLN
746398-2.5KG 746398-4X2.5KG 746398-500G 746398-6X500G
chlorek sodu, anhydrous 99 ACS, Free-flowing, Fluka™
chlorek sodu
Free flowing salt.
Formuła: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 1.465 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 800 °C
Gęstość: 2.160 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Klasyfikacja Merck : 14,08599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.5 %
Turbidity of solution complying
Colour of the solution complying
Flowability complying
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 9.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) complying
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Bromide (Br) Max. 0.01 %
Chlorate, Nitrate (as NO₃) Max. 0.003 %
Iodide (I) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.004 %