Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND®, żywica do chromatografii jonowymiennej, PolyABx Multimode
Dostawca: Avantor
7586-02EA 1870 PLN
7586-02 7586-03 7586-01 7586-05 7586-04
J.T.Baker® BAKERBOND®, żywica do chromatografii jonowymiennej, PolyABx Multimode
Sorbenty chromatograficzne Sorbenty do HPLC
Żywica J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx do chromatografii jonowymiennej (IEX) w wielu trybach działa jako słaba żywica kationowymienna z ulepszoną selektywnością w celu lepszego oddzielania w zastosowaniach chromatografii procesowej.
Napędzany własną firmową chemią powierzchniową, łączącą funkcję słabej wymiany katonów z miejscami słabej wymiany anionowej i hydrofilnością, nośnik do chromatografii kationowymiennej w wielu trybach BAKERBOND® PolyABx wykorzystuje swoją niepowtarzalną selektywność do zapewniania wyższej wydajności oczyszczania w szerokim asortymencie biologicznych środków farmaceutycznych.
Opracowana i produkowana przez firmę Avantor zgodnie z najwyższymi standardami określonymi dla naszych środków chemicznych marki J.T.Baker®, żywica jonowymienna BAKERBOND® PolyABx może być stosowana z innymi żywicami J.T.Baker® BAKERBOND® w celu zwiększenia siły oddzielania w etapach procesu chromatografii.