Drukuj
Glikol etylenowy ≥99% (by GC), pure
Dostawca: PanReac AppliChem
Uwaga
Synonim: 1,2-Etanodiol
141316.1211 141316.1214
APPC141316.1211EA 328 PLN
APPC141316.1211 APPC141316.1214
Glikol etylenowy ≥99% (by GC), pure
Glikol etylenowy
Synonyms: 1,2-Dioxyethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
Formuła: HOCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 198 °C
Temp. topnienia: –12 °C
Gęstość: 1,113…1.117 (20/4)
Temp. Zapłonu: 111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002885
Numer CAS: 107-21-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Apperarance Clear, colourless liquid
Solubility Miscible with water (hygroscopic)
Assay (G.C.) 99%
Identity IR passes test
Refractive index 1,4318
Acidity(as CH₃COOH) 0,01%
Residue on ignition (as SO₄) 0,01%
Chloride (Cl) 0,001%
Sulphate (SO₄) 0,01%
Diethyleneglycol (G.C.) 0,1%
Water (H₂O) 0,1%
Copper (Cu) 0,00002%
Iron (Fe) 0,00005%
Nickel (Ni) 0,00002%
Lead (Pb) 0,00002%
Vapour pressure (20 °C) 0,06 hPa
Dielectric constant (25 °C) 37,7
Ignition temperature 410 °C
Saturation concentration 0,15 g/m³
Explosion limit 3,2 - 15,3% (V)