Drukuj
Mierniki wieloparametrowe, stołowe, SevenExcellence™ S479 / S975-uMix
Dostawca: Mettler - Toledo
30092988 30092989
METT30092988EA 37720 PLN
METT30092988 METT30092989
Mierniki wieloparametrowe, stołowe, SevenExcellence™ S479 / S975-uMix
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
Modular triple-channel instruments with touch screen operation, which can easily handle the most complex applications and meet stringent requirements in regulated markets.
  • Allows for measurements of 1, 2 or 3 parameters simultaneously, either in the same or different samples
  • Extra security thanks to sophisticated user management and Intelligent Sensor Management (ISM®)
  • Integrated interfaces (USB, RS232 and Ethernet) for data exchange
  • uPlace™ electrode holder (included) can be operated with one hand
  • Large 7 inch colour display and intuitive menu guidance in
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ S479 S975-uMix
Environmentally Preferable
Zakres pomiaru pH −2,000...+20,000 −2,000...+20,000
Rozdzielczość pomiaru pH 0,001 / 0,01 / 0,1 0,001 / 0,01 / 0,1
Dokładność pH ± 0,002 ± 0,002
Kalibracja pH Max. 5 points, 8 pre-defined and 20 user-defined buffer groups Max. 5 points, 8 pre-defined and 20 user-defined buffer groups
Zakres pomiaru mV ± 2000,0 ± 2000,0
Rozdzielczość pomiaru mV 0,1 / 1 0,1 / 1
Dokładność mV ± 0,1 ± 0,1
ISE zakres 0 - 999 999 mg/L (ppm) 0 - 999 999 mg/L (ppm)
ISE rozdzielczość 0,001 - 1
ISE dokładność ±0,5% ±0,5%
Zakres przewodności 0,001 µS/cm - 2000 mS/cm 0,001 µS/cm - 2000 mS/cm
Rozdzielczość przewodności 0,001 - 1 0,001 - 1
Dokładność przewodności ±0,5% ±0,5%
Kalibracja przewodności 13 pre-defined and 20 user-defined standards 13 pre-defined and 20 user-defined standards
Zakres rezystywności 0,01 - 100,0 MOhm*cm 0,01 - 100,0 MOhm*cm
Zasolenie-zakres 0,00 - 80,00 psu 0,00 - 80,00 psu
TDS - zakres 0,001 mg/L - 1000 g/L 0,001 mg/L - 1000 g/L
Koncentracja DO 0,000 - 50 (optical); 0,000 - 99 mg/l (polarographic) 0,000 - 50 (optical); 0,000 - 99 mg/l (polarographic)
Rozdzielczość pomiaru 0,001 mg/L 0,001 mg/L
DO - Nasycenie 0,0 - 500 % (optical); 0,0 - 600 % (polarographic) 0,0 - 500 % (optical); 0,0 - 600 % (polarographic)
DO Dokładność Optical: ±0,1 mg/L (from 0 - 8); ±0,2 mg/L (from 8 - 20); ±10% (from 20 - 50)
Polarographic: ±0,5%
Optical: ±0,1 mg/L (from 0 - 8); ±0,2 mg/L (from 8 - 20); ±10% (from 20 - 50)
Polarographic: ±0,5%
DO Kalibracja 2-point 2-point
Zakres ciśnienia 500 - 1100 mbar 500 - 1100 mbar
Zakres temperatury −30,0...+130,0 °C −30,0...+130,0 °C
Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1 °C 0,1 °C
Dokładność pomiaru ± 0,1 °C ± 0,1 °C
Kompensacja temperatury Linear, non linear, off Linear, non linear, off
Wyświetlacz 7 inch colour TFT 7 inch colour TFT
Możliwość rejestrowania danych At least 20 000 data points, 250 analyses At least 20 000 data points, 250 analyses
Outputs USB, Ethernet and RS232 USB, Ethernet and RS232
Temperatura referencyjna 20 / 25 °C 20 / 25 °C
W×D×H 235×188×75 mm 235×188×75 mm
Weight 1,12 kg 1,12 kg