Drukuj
Kolumny do chromatografii w fazie odwróconej, RSpak DS
Dostawca: Resonac
F7001001 F7001012 F6700140
554-2915EA 5170 PLN
554-2915 554-2922 554-2869
Kolumny do chromatografii w fazie odwróconej, RSpak DS
Kolumny chromatograficzne
RSpak DS columns are suitable for reversed-phase analysis of highly hydrophilic substances, which cannot be retained well by ODS columns.
  • Base material is styrene divinylbenzene copolymer