Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND® BDC C18, kolumny HPLC
Dostawca: Avantor
7441-00EA 6080 PLN
7441-00 7441-01
J.T.Baker® BAKERBOND® BDC C18, kolumny HPLC
Kolumny chromatograficzne
Kolumny te są idealne do oznaczania farmaceutycznych środków czynnych. Są one zaślepione na końcach i nadają się do chromatografii związków zasadowych.
  • Doskonała powtarzalność pomiędzy kolumnami i pomiędzy wsadami
  • Ostre wartości szczytowe i poprawiona symetria
Faza BAKERBOND® BDC C18 otrzymuje specjalną obróbkę dezaktywacji zasad podczas produkcji materiału krzemionkowego w celu zmniejszenia aktywności silanofilowej.