Drukuj
Ściereczki do czyszczenia szkła i gładkich powierzchni, Clino®
Dostawca: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
2650002 2650004
PPSA2650002EA 1740 PLN
PPSA2650002 PPSA2650004
Ściereczki do czyszczenia szkła i gładkich powierzchni, Clino®
Chusteczki Ściereczki wielorazowe Ściereczki uniwersalne
These highly purified microfibre cloths allow streak-free cleaning of all smooth and polished surfaces such as ceramic, stainless steel, glass and mirror surfaces, surfaces of electronical devices, and monitors.
  • Made of polyester/polyamid (80:20)
  • For multiple use
  • For use in cleanrooms with purity class C/D or ISO class 7/8
Weight: 48 g