Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk®, stacje ekstrakcyjne
Dostawca: Avantor
8095-06EA 37650 PLN
8095-06
J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk®, stacje ekstrakcyjne
Komory próżniowe
Rozbudowane stanowisko do ekstrakcji BAKERBOND Speedisk® może być używane w trybie zbiornika, odwróconym lub zdalnego podawania próbki. Zawiera kolektor próżniowy z sześcioma króćcami i akcesoria potrzebne do wspomagania ekstrakcji analitu za pomocą tarcz do ekstrakcji laminarnej BAKERBOND Speedisk®.
Kolektor ma kwadratową podstawę, a rozstaw króćców umożliwia podłączenie sześciu 1-litrowych zbiorników na próbki obok siebie. Każdy króciec podciśnieniowy jest wyposażony w indywidualny zawór do otwierania/zamykania.
Dodatkowe informacje: Zawiera stanowisko do ekstrakcji, dwa adaptery zdalnego podawania próbek, dwie komory zbiorcze i dwie fiolki, sześć zbiorników o pojemności 185 ml.