Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ Anhydrous Sodium Sulfate-Florisil, kolumny SPE do zastosowań specjalnych
Dostawca: Avantor
7495-04EA 1840 PLN
7495-04 7495-18
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ Anhydrous Sodium Sulfate-Florisil, kolumny SPE do zastosowań specjalnych
Kolumny chromatograficzne
Te kolumny SPE są przeznaczone do oczyszczania ekstraktów węglowodorów z wody.
Certyfikaty: ISO 9377-2