Drukuj
Przenośne refraktometry do wody morskiej, seria PAL
Dostawca: Atago
4406 4407 4408
635-0217EA 1540 PLN
635-0217 635-0218 635-0219
Przenośne refraktometry do wody morskiej, seria PAL
Refraktometry Refraktometry przenośne
These pocket refractometers are designed to deliver rapid results.
Certyfikaty: IP 65 allows rinsing off the sample with running water.
Dodatkowe informacje: Supplied with two AAA batteries.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable