Drukuj
Butelki laboratoryjne, VITgrip ™
Dostawca: VITLAB
110294 110194 110394 110494 110594
VITL110294EA 217 PLN
VITL110294 VITL110194 VITL110394 VITL110494 VITL110594
Butelki laboratoryjne, VITgrip ™
Butelki i butle Butle plastikowe
Wykonane z PP, półprzezroczyste, z zamknięciami zabezpieczającymi przed manipulacją przez osoby niepowołane.
  • Ze skalą
  • Doskonała obsługa
  • Szczelne i odporne na pęknięcia
  • Bezpieczne przechowywanie
  • Solidne i bardzo wszechstronne
  • Bardzo dobra odporność na chemikalia i temperaturę
Butelka laboratoryjna VITgrip ™ to uniwersalna butelka do przechowywania i pobierania próbek płynów w laboratorium. Innowacyjny projekt jest scharakteryzowany,
między innymi dzięki optymalnej przyczepności i wysokiej dokładności podziałki (± 5%) i zapewnia bezpieczną ochronę przed wyciekiem cieczy
Certyfikaty: Nadaje się do kontaktu ze środkami spożywczymi (zgodnie z rozporządzeniem UE nr 10/2011).