Drukuj
Odbiorniki azotu (rurki Schlenka)
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03370822 03370649
LENZ03370822EA 468 PLN
LENZ03370822 LENZ03370649
Odbiorniki azotu (rurki Schlenka)
Kolby Kolby Schlenka
DURAN®, szkło borokrzemowe, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Ze standardowymi gniazdami / stożkami uziemienia 14/23 i zaworem iglicowym z PTFE ze złączem rurowym.