Drukuj
Cyrkulatory chłodzące z naturalnym czynnikiem chłodniczym, ze sterownikiem KISS®
Dostawca: HUBER
2008.0043.98 2008.0044.98 2009.0020.98 2010.0017.98 2011.0017.98 2012.0022.98
HUBE2008.0043.98EA 22610 PLN
HUBE2008.0043.98 HUBE2008.0044.98 HUBE2009.0020.98 HUBE2010.0017.98 HUBE2011.0017.98 HUBE2012.0022.98
Cyrkulatory chłodzące z naturalnym czynnikiem chłodniczym, ze sterownikiem KISS®
Termostaty cyrkulacyjne Systemy cyrkulacyjne, otwarte Łaźnie ze zdejmowanym cyrkulatorem
These circulators with insulated refrigeration baths are designed for direct temperature control from −20 to +200 °C. The units are suitable for a number of typical heating and cooling tasks such as sample temperature control, materials testing, quality control and analyses.
  • Operates with natural refrigerant, giving an environmental friendly solution to temperature control
  • Large OLED temperature display
  • Status displays for pump, cooling and heating
  • Simple operation with menu navigation
  • Autostart function for power failure