Drukuj
Zlewki, niska forma, PFA, Corning®
Dostawca: Corning
1003P-100 1003P-1L 1003P-250 1003P-50 1003P-500 1003P-25
CORN1003P-100EA 3190 PLN
CORN1003P-100 CORN1003P-1L CORN1003P-250 CORN1003P-50 CORN1003P-500 CORN1003P-25
Zlewki, niska forma, PFA, Corning®
Zlewki
Wykonane z PFA, półprzezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność termiczna
Z wytłoczoną podziałką.