Drukuj
Zestawy OmniTop, wstępnie sterylizowane probówki jednorazowego użytku, PAW BioScience
Dostawca: Avantor Fluid Handling
734-2986EA 7250 PLN
734-2986 734-3360 734-2993 734-2994 734-2995 734-2985 734-2987 734-2990 734-2989 734-2991 PAWB15CTAPPCFDSL00 PAWB50CTA-CF-DSL-S
Zestawy OmniTop, wstępnie sterylizowane probówki jednorazowego użytku, PAW BioScience
Probówki Probówki
OmniTop Sample Tubes® to wygodne urządzenie, które może służyć do pobierania próbek płynów. Każda probówka OmniTop ma wstępnie dołączony filtr odpowietrzający 0,2 μm i 18" rurki (C-Flex®, TYGON®, silikon lub PharMed®).
  • Customisable cap system
  • Unique cap design allows for complete customisation
  • Ability to use different ID and OD tubing Ø
  • Wide selection of tubing materials
  • Easily configured with virtually any type of tubing
  • Single-use
  • Cost effective
  • Reduced assembly and installation time
  • Eliminate cleaning validation
  • Flexible manufacturing
  • Design allows quick delivery on small lots
  • Closure system can be used with various glass bottles
  • Available individually packed or configured in manifold
These tubes are available with or without internal dip-tubes to facilitate removal of the fluid inside.
OmniTop Sample Tubes® można aseptycznie podłączyć do bioreaktora lub innego urządzenia za pomocą standardowych zgrzewarek rurowych, takich jak Terumo SCD-IIB. Probówki do próbek można również aseptycznie uszczelniać i usuwać (na mokro lub na sucho) za pomocą uszczelniaczy rurkowych, takich jak Genesis SE340 lub ręcznej baterii SE640.
Użyj OmniTop do transferu produktów biofarmaceutycznych i odczynników w systemie zamkniętym, wymiany gazowej, pobierania próbek produktów biofarmaceutycznych i odczynników w systemie zamkniętym, przechowywania produktów biofarmaceutycznych i odczynników. Do użytku z blatem laboratoryjnym, instalacją pilotażową i bioreaktorami produkcyjnymi. Również do użytku ze sterylnymi urządzeniami połączeniowymi i uszczelniaczami rurowymi termicznymi lub RF.
OmniTop Sample Tubes® are available in a wide variety of standard configurations or they can be customised to suit your specific applications.
Sposób pakowania: Available individually packaged or configured in manifold