Ta modułowa konstrukcja kolektora do analiz mikrobiologicznych umożliwia optymalizację badań, ale nie kosztem czystości.
- Możliwość dostosowania do przebiegu pracy, powierzchni testowej i autoklawu
- Adaptery typu slip-fit pozwalają na użycie dowolnego urządzenia mikrobiologicznego Pall na jednym rozgałęźniku
- Obsługa prawo- lub leworęczna
With a 3-place manifold and a coupling device, an additional manifold can be added to make a 6-place manifold. A preventative maintenance schedule can be designed without delays to critical testing.
Adapters are required and need to be ordered separately.
MicroFunnel™ adapter: Ideal for MicroFunnel™, MicroFunnel™ ST, MicroFunnel™ Plus and MicroCheck® devices.
Sentino® funnel adapter: Ideal for Sentino® filter funnels.
Standard adapter: Ideal for Sentino® magnetic filter funnels.
Elongated standard adapter: Ideal for magnetic filter funnels.
Informacje do zamówienia: Kolektor mikrobiologiczny jest dostarczany jako zestaw z
3-miejscową podstawą, 3 zaworami, 1 zaślepką końcową i 1 zaślepką króćca węża. Dostępne są
różne adaptery i urządzenia sprzęgające. Adaptery są wymagane i należy je zamawiać osobno: