Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ Phenyl, kolumny SPE
Dostawca: Avantor
7095-01EA 1600 PLN
7095-01 7095-03 7095-09 7095-06
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ Phenyl, kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
Kolumny BAKERBOND spe™ to jednorazowe kolumny z PP wstępnie wypełnione sorbentami o wysokiej wydajności umieszczonymi po między dwoma spiekami PE o grubości 20 µm.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum or positive pressure
Zastosowania ogólne: polarne z rozpuszczalników niepolarnych/polarnych wykorzystujących mechanizmy przypominające wiązania wodorowe.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie odwróconego układu faz.