Drukuj
Kaski ochronne, uvex pheos E-WR
Dostawca: UVEX
9770.030 9770.130 9770.230 9770.530 9770.330 9770.430
111-2337EA 96.9 PLN
111-2337 111-2338 111-2339 111-2342 111-2340 111-2341
Kaski ochronne, uvex pheos E-WR
Ochrona głowy Kaski ochronne
Ten lekkie kaski ochronne uvex pheos są charakteryzują się sportową konstrukcją i zapewniają maksymalny komfort podczas noszenia. Wytrzymała, solidna skorupa kasku jest odporna na nacisk z boku i spełnia wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa pracy w środowiskach budowlanych i przemysłowych.
  • Kask można szybko i łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika, doczepiając do niego osłonę, okulary ochronne, środki ochrony słuchu lub latarkę czołową
  • Uprząż z wyposażonym w pokrętło mechanizmem zapadkowym umożliwiającym regulację szerokości
  • 6-punktowa opaska tekstylna gwarantuje optymalne dopasowanie i komfort
  • Wentylacja Climazone i długi daszek
  • Szczelina na przodzie do mocowania oświetlenia i bocznych adapterów Euroslot (30 mm) służących do montażu nauszników i osłony uvex pheos
Zamknięta skorupa sprawia, że kask nadaje się do stosowania przez elektryków.
Rozmiar: 520 - 610 mm
Certyfikaty: Zgodność z normą EN 397 oraz wymogami dotyczącymi bardzo niskich temperatur (–30 °C) i pracy przy rozpryskach ciekłego metalu (MM); EN 50365 (1000 VAC).