Drukuj
żel krzemionkowy, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm for chromatography, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
1830.9025EA 0 PLN
1830.9025 1830.1000 1830.0500
żel krzemionkowy, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm for chromatography, J.T.Baker®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: 1710
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Alcohol-Ether Soluble Substances max. 0.05 %
Loss on Drying max. 6.0 %