Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, Vertigo White PU 3
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2318769-06 2318769-07 2318769-08 2318769-09 2318769-10
DALL2318769-06EA 1160 PLN
DALL2318769-06 DALL2318769-07 DALL2318769-08 DALL2318769-09 DALL2318769-10
Rękawice odporne na przecięcie, Vertigo White PU 3
Rękawice
Te białe dzianinowe rękawiczki Spectra®/Lycra® mają białą powłokę PU na końcówkach dłoni i palców. Nić Spectra®/Lycra® zapewnia doskonałe właściwości antyprzecięciowe, a powłoka PU zapewnia wyjątkową odporność na ścieranie.
  • Technika dziania pomaga uzyskać rękawicę, która dopasowuje się ściśle do dłoni, z dobrą zręcznością
  • Maksymalny komfort i zwiększona wytrzymałość
  • Cool Spectra® touch zapewnia dodatkowe odczucie komfortu
  • Wentylowane plecy optymalizują oddychalność
  • Biały kolor poprawia właściwości higieniczne i czystości
Idealny do precyzyjnego obchodzenia się w suchym środowisku. Typowe zastosowania to: Motoryzacja i produkcja części, lotnictwo, budownictwo i gastronomia, energetyka lub elektryczność, przemysł szklarski, metalowy i papierniczy, logistyka, konserwacja, telekomunikacja i transport.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X42B); kat. II.
Uwaga: Nie wystawiaj tej rękawicy na działanie wysokiej temperatury.