Drukuj
VWR®, worki sześcienne 3D i pojemniki pomocnicze
Dostawca: VWR Collection
734-2960EA 19580 PLN
734-2960 734-2961
VWR®, worki sześcienne 3D i pojemniki pomocnicze
Worki Worki na media medyczne, biotechnologiczne
These 3D cubic bags can fit in existing support containers, but can also be supplied together with a matching container made of plastic or stainless steel.
Kubełki 3D są dostępne w pojemnościach 200 i 500 L z 2 portami na górze torby. Oba porty składają się z silikonowych rurek platynowych ze złączami MPX.
VWR® 3D cubic bags are made from a proprietary film, which features a polyethylene inner and outer layer, and a high oxygen barrier layer. The film has high clarity and flexibility, and is resistant to a wide range of chemicals.
Certyfikaty: Folia worka jest zgodna z EP 3.1.5; zgodna z ISO 10993-4, -5, -6, -10, -11; USP klasa VI; wolny od składników pochodzenia zwierzęcego (ADCF).
Informacje do zamówienia: Customer-specific 3D cubic bags are also available. For more information about customisation, please contact your local Avantor sales office.
Dodatkowe informacje: 3D cubic bags are delivered gamma irradiated and ready to use.