Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, szklane, bursztynowe, DAkkS
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
92210300467 92210300546
HECH92210300467EA 1760 PLN
HECH92210300467 HECH92210300546
Kolby miarowe, klasa A, szklane, bursztynowe, DAkkS
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, oranżowe, z korkiem szklanym.
  • Kalibracja DAkkS
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Białe znaki i napisy
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042, certyfikat tolerancji i DAkkS