Drukuj
VWR®, Zlewki pomiarowe z uchwytem, PMP TPX
Dostawca: VWR Collection
213-0504EA 14.7 PLN
213-0504 213-0505 213-0506 213-0507 213-0508 213-0509
VWR®, Zlewki pomiarowe z uchwytem, PMP TPX
Zlewki
Wykonane z PMP, krystalicznie czyste.
  • Z nadrukowaną podziałką.
  • Doskonała odporność chemiczna.
  • Z uchwytem dla lepszego użytkowania.
  • Wytrzymałość na temperatury od 0 do 121 °C przy pracy ciągłej (do 170 °C przez krótki okres czasu).
  • Spełnia wymagania US FDA 21 CFR.