Drukuj
VWR®, zlewki, niska forma, PP
Dostawca: VWR Collection
213-0511EA 21.6 PLN
213-0511 213-0489 213-0490 213-0491 213-0492 213-0493 213-0494 213-0495 213-0496
VWR®, zlewki, niska forma, PP
Zlewki
PP, półprzezroczyste.
  • Nadrukowana podziałka
  • Można je układać jeden na drugim, gdy są puste, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania
  • Odporność na temperatury od 0 do 121 °C
  • Spełnia wymagania US FDA 21 CFR
Idealne do ogólnych zastosowań laboratoryjnych. Polipropylenowe zlewki miarowe z wyjątkowo czytelną podziałką.