Drukuj
VWR®, cylindry miarowe, wysokie, klasa B, PMP TPX
Dostawca: VWR
VWR®
612-5599EA 83.7 PLN
612-5599 612-5589 612-5587 612-5573 612-5596 612-5572 612-5601 612-5579
VWR®, cylindry miarowe, wysokie, klasa B, PMP TPX
Cylindry Cylindry miarowe
PMP (TPX), krystalicznie czysta, wysoka forma, klasa B.
  • Stabilna sześciokątna podstawa
  • Podziałki kalibruje się w matrycy zapewniającej dokładność i spójność
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Odporna na temperaturę od 0 do 121 ° C, gdy jest używana w sposób ciągły (do 170 ° C krótki okres)
  • Żywica spełnia wymagania US FDA 21 CFR
Certyfikaty: DIN 12681/ISO 6706