Drukuj
Kerosene, Purum
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
60710-5L 60710-160KG
60710-5LEA 920 PLN
60710-5L HONC60710-160KG
Kerosene, Purum
Kerosene - CAS 8008-20-6
Temp. Wrzenia: 175…325 °C
Gęstość: 0,8 g/cm3 (20 °C)
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00135561
Numer CAS: 8008-20-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-366-4
Jednostka: 1223
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Refractive index (n 20/D) 1.434 - 1.444
Boiling range 189.5 - 250.4 °C
Refractive Index n20/D 1.436
Vapor Pressure 0.23 mmHg ( 20 °C)
Autoignition Temperature 442 °F
Explosion Limit 5 %
Expl. lim. 5%