Drukuj
Avantor SterilEnz®-II/AT: wstępnie uszczelnione złącza sanitarne do systemów jednorazowego użytku
Dostawca: Avantor Fluid Handling
734-3209EA 841 PLN
734-3209 734-3210 734-3211 734-3205 734-3206 734-3207 734-3208
Avantor SterilEnz®-II/AT: wstępnie uszczelnione złącza sanitarne do systemów jednorazowego użytku
Okucia i złącza
Złącza SterilEnz®-II / AT są dostarczane z utwardzaną platyną silikonową uszczelką klasy medycznej przymocowaną mechanicznie do dopasowanej powierzchni czołowej. Są przeznaczone do stosowania w sterylnych systemach jednorazowych.
  • Standardowe opaski zaciskowe, zgodnie ze specyfikacją ASME BPE
  • Materiały zgodne z VI klasą medyczną; z dołączonymi certyfikatami
  • Brak efektu przeciekania lub nieszczelności powietrznej – jak w przypadku złączek schodkowych
  • Konstrukcja z jednym bolcem
  • Brak linii rozdzielających formy na wszystkich krytycznych powierzchniach uszczelniających
  • Doskonałe oprzyrządowanie
  • Odporna na promieniowanie gamma, 25 - 40 kGY
Certyfikaty: USP <88>: Class VI Biological reactivity tests, in vivo
USP <87>: Cytotoxicity, MEM Elution, in vitro
USP <661>: Physicochemical Test for plastics
USP <1207>: Sterile Product Packaging, hose barb integrity evaluation, via microbial immersion
ASTM F756-00 : Rabbit blood cell hemolysis
SterilEnz®-II / AT są certyfikowane ADCF (bez składników pochodzenia zwierzęcego).
Wszystkie produkty SterilEnz®-II / AT są montowane w środowisku certyfikowanego cleanroomu ISO 5 (klasa 100).
Chronione patentem US 7,950,700, inne zgłoszone patenty. SterilEnz® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy PAW BioScience Products, LLC.