Drukuj
Nauszniki ochronne, Classic, PW40
Dostawca: Portwest
PW40YER PW40RER
PRTWPW40YEREA 39 PLN
PRTWPW40YER PRTWPW40RER
Nauszniki ochronne, Classic, PW40
Nauszniki Nałuszniki tłumiące hałas
Classic ear protectors made from robust ABS.
  • Lightweight and robust
  • Excellent attenuation rate
SNR: 28 dB
Certyfikaty: EN 352-1