Drukuj
Nauszniki przeciwhałasowe, mocowane do kasku, Endurance, PW47
Dostawca: Portwest
Endurance®
PRTWPW47REREA 87.5 PLN
PRTWPW47RER
Nauszniki przeciwhałasowe, mocowane do kasku, Endurance, PW47
Nauszniki Nałuszniki tłumiące hałas
These helmet-mounted ear protectors made from ABS feature an excellent attenuation level.
  • Can be adjusted into stand-off position when not in use
  • Easy to clip on
Compatible with Portwest hemlets PS53, PW54 and PW55.
SNR: 29 dB
Certyfikaty: EN 352-3