Drukuj
Rurki szklane, CONTURAX®
Dostawca: Schott AG
1033796 1033751 1033768 1033798 1033795
SCOR1033796EA 2560 PLN
SCOR1033796 SCOR1033751 SCOR1033768 SCOR1033798 SCOR1033795
Rurki szklane, CONTURAX®
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
Rury borokrzemowe, różne rodzaje kształtów wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Wysoka odporność na hydrolizę
  • Wysoka odporność na szok termiczny
Do szklanych naczyń laboratoryjnych, prasowanych wyrobów szklanych (np. kulek, soczewek), artykułów technicznych i innych technologii laboratoryjnych / przemysłowych.